Merck
ENA238710615
Enamine
N-(4-hydroxyphenyl)cyclopropanecarboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.2
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
208-210
Iupac Name
N-(4-hydroxyphenyl)cyclopropanecarboxamide
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c12-9-5-3-8(4-6-9)11-10(13)7-1-2-7/h3-7,12H,1-2H2,(H,11,13)
InChI Key
KXSOFKGSZDMTNE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42711
Melting Point
208-210
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42711
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)