Merck
ENA238710256
Enamine
7-chloro-5-(methoxymethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.61
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(7-chloro[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-5-yl)methyl methyl ether
Inchi Code
1S/C7H7ClN4O/c1-13-3-5-2-6(8)12-7(11-5)9-4-10-12/h2-4H,1H3,(H,9,10,11)
InChI Key
LEULZFQQXCHCAL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22665
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22665
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)