Merck
ENA238710116
Enamine
4-(1H-pyrazol-1-yl)piperidine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.13
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-(1H-pyrazol-1-yl)piperidine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13N3.2ClH/c1-4-10-11(7-1)8-2-5-9-6-3-8;;/h1,4,7-9H,2-3,5-6H2;2*1H
InChI Key
LTPXWAXYEKDNKN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43014
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43014
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)