Merck
ENA189566625
Enamine
1-[(oxolan-2-yl)methyl]-1H-pyrazol-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.21
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-(tetrahydro-2-furanylmethyl)-1H-pyrazol-4-amine
Inchi Code
1S/C8H13N3O/c9-7-4-10-11(5-7)6-8-2-1-3-12-8/h4-5,8H,1-3,6,9H2
InChI Key
OXKCHLGFMPFNMY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43512
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43512
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)