Merck
ENA189566380
Enamine
(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
149.58
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H7N3O.ClH/c1-3-6-7-4(2-5)8-3;/h2,5H2,1H3;1H
InChI Key
QXUKUCKOYMDDRY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43090
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43090
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)