Merck
ENA184121468
Enamine
4-(pyridine-2-amido)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
242.23
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
265-267
Iupac Name
4-[(2-pyridinylcarbonyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H10N2O3/c16-12(11-3-1-2-8-14-11)15-10-6-4-9(5-7-10)13(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18)
InChI Key
DJJBTHUGYMDMCO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41415
Melting Point
265-267
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41415
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)