Merck
ENA183888932
Enamine
4-(pyrazin-2-yloxy)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.2
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-(2-pyrazinyloxy)aniline
Inchi Code
1S/C10H9N3O/c11-8-1-3-9(4-2-8)14-10-7-12-5-6-13-10/h1-7H,11H2
InChI Key
DRVPAFSPKIXURX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35770
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35770
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)