Merck
ENA181911654
Enamine
2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepine-7-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.21
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepine-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H11NO3/c13-10-3-1-2-7-6-8(11(14)15)4-5-9(7)12-10/h4-6H,1-3H2,(H,12,13)(H,14,15)
InChI Key
WVABYIKIASMFFY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37288
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37288
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)