Merck
ENA161209715
Enamine
3-methylquinoline-8-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.27
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-methyl-8-quinolinesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H10N2O2S/c1-7-5-8-3-2-4-9(15(11,13)14)10(8)12-6-7/h2-6H,1H3,(H2,11,13,14)
InChI Key
PDWRLDLLPHKBOS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36099
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36099
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)