Merck
ENA159843331
Enamine
4-methyl-5-[2-(methylamino)acetyl]-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,5-benzodiazepin-2-one hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
283.76
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-methyl-5-[(methylamino)acetyl]-1,3,4,5-tetrahydro-2H-1,5-benzodiazepin-2-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17N3O2.ClH/c1-9-7-12(17)15-10-5-3-4-6-11(10)16(9)13(18)8-14-2;/h3-6,9,14H,7-8H2,1-2H3,(H,15,17);1H
InChI Key
NRVDQOWUVDLNNU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30627
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30627
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)