Merck
ENA159843319
Enamine
2-chloro-N-{[4-(difluoromethoxy)phenyl]methyl}acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.64
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-chloro-N-[4-(difluoromethoxy)benzyl]acetamide
Inchi Code
1S/C10H10ClF2NO2/c11-5-9(15)14-6-7-1-3-8(4-2-7)16-10(12)13/h1-4,10H,5-6H2,(H,14,15)
InChI Key
OZVGVGAYMOBVCO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24581
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24581
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)