Merck
ENA155457789
Enamine
4-{[(difluoromethyl)sulfanyl]methyl}benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.22
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-{[(difluoromethyl)sulfanyl]methyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H8F2O2S/c10-9(11)14-5-6-1-3-7(4-2-6)8(12)13/h1-4,9H,5H2,(H,12,13)
InChI Key
ZEUCHMOFBNVMSA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30909
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30909
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)