Merck
ENA152121063
Enamine
2-chloro-N-[4-(2-chlorophenoxy)phenyl]acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
296.15
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
110-112
Iupac Name
2-chloro-N-[4-(2-chlorophenoxy)phenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C14H11Cl2NO2/c15-9-14(18)17-10-5-7-11(8-6-10)19-13-4-2-1-3-12(13)16/h1-8H,9H2,(H,17,18)
InChI Key
DSNDUFLFXBQMBG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24616
Melting Point
110-112
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24616
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)