Merck
ENA152121042
Enamine
4-(piperidine-1-sulfonyl)benzene-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
323.82
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-(1-piperidinylsulfonyl)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C11H14ClNO4S2/c12-18(14,15)10-4-6-11(7-5-10)19(16,17)13-8-2-1-3-9-13/h4-7H,1-3,8-9H2
InChI Key
JWZLPLIHIUJEDU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29909
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29909
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)