Merck
ENA152120962
Enamine
4-[(cyclopropylamino)methyl]-N-(2,2,2-trifluoroethyl)benzamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
308.73
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-[(cyclopropylamino)methyl]-N-(2,2,2-trifluoroethyl)benzamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H15F3N2O.ClH/c14-13(15,16)8-18-12(19)10-3-1-9(2-4-10)7-17-11-5-6-11;/h1-4,11,17H,5-8H2,(H,18,19);1H
InChI Key
IFCRSDNBOHYJFT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30753
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30753
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)