Merck
ENA118036774
Enamine
3-methyl-1-(piperazin-1-yl)butan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.25
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-(3-methylbutanoyl)piperazine
Inchi Code
1S/C9H18N2O/c1-8(2)7-9(12)11-5-3-10-4-6-11/h8,10H,3-7H2,1-2H3
InChI Key
OHUHHACSCXRQJS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28875
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28875
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)