Merck
ENA118036554
Enamine
3-[2-(pyridin-2-yl)ethynyl]aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.24
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-(2-pyridinylethynyl)aniline
Inchi Code
1S/C13H10N2/c14-12-5-3-4-11(10-12)7-8-13-6-1-2-9-15-13/h1-6,9-10H,14H2
InChI Key
FPKGDVGTWRHHDB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27425
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27425
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)