Merck
ENA118036409
Enamine
4-[5-(3-methylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
280.28
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-[5-(3-methylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C16H12N2O3/c1-10-3-2-4-13(9-10)15-18-17-14(21-15)11-5-7-12(8-6-11)16(19)20/h2-9H,1H3,(H,19,20)
InChI Key
HYNZNMMMQDMRCQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27386
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27386
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)