Merck
ENA116261636
Enamine
furan-2-carbothioamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
127.17
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
129-133
Iupac Name
2-furancarbothioamide
Inchi Code
1S/C5H5NOS/c6-5(8)4-2-1-3-7-4/h1-3H,(H2,6,8)
InChI Key
OUZNHXMJEBIDSZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27388
Melting Point
129-133
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27388
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)