Merck
ENA087844937
Enamine
1-(2,2,2-trifluoroethyl)piperazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.16
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-(2,2,2-trifluoroethyl)piperazine
Inchi Code
1S/C6H11F3N2/c7-6(8,9)5-11-3-1-10-2-4-11/h10H,1-5H2
InChI Key
GFPOCAYEKCWFPD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24301
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)