Iupac Name
(3Z)-3-(4-cyanobenzylidene)-9-oxo-1,2,3,9-tetrahydropyrrolo[2,1-b]quinazoline-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C20H13N3O3/c21-11-13-3-1-12(2-4-13)9-14-7-8-23-18(14)22-17-10-15(20(25)26)5-6-16(17)19(23)24/h1-6,9-10H,7-8H2,(H,25,26)/b14-9-
InChI Key
NPRJNERRVKNNOW-ZROIWOOFSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24289
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24289
最新バージョンのいずれかを選択してください: