Merck
ENA068330916
Enamine
4-(piperidin-1-yl)-3-(piperidine-1-sulfonyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
352.45
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-(1-piperidinyl)-3-(1-piperidinylsulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C17H24N2O4S/c20-17(21)14-7-8-15(18-9-3-1-4-10-18)16(13-14)24(22,23)19-11-5-2-6-12-19/h7-8,13H,1-6,9-12H2,(H,20,21)
InChI Key
FGFILSIODSULAP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23667
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23667
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)