Merck
ENA061488424
Enamine
3-[(1,3-benzothiazol-2-yl)methyl]-3-methylpentanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
263.36
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-(1,3-benzothiazol-2-ylmethyl)-3-methylpentanoic acid
Inchi Code
1S/C14H17NO2S/c1-3-14(2,9-13(16)17)8-12-15-10-6-4-5-7-11(10)18-12/h4-7H,3,8-9H2,1-2H3,(H,16,17)
InChI Key
GIBIKRFPDXOAHN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13533
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13533
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)