Merck
ENA053246197
Enamine
1-(4-methoxyphenyl)-1H-imidazole-2-thiol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.27
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
215-218
Iupac Name
1-(4-methoxyphenyl)-1H-imidazole-2-thiol
Inchi Code
1S/C10H10N2OS/c1-13-9-4-2-8(3-5-9)12-7-6-11-10(12)14/h2-7H,1H3,(H,11,14)
InChI Key
LIEBCNQPMNARMP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12125
Melting Point
215-218
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12125
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)