Merck
ENA048303653
Enamine
12-formyl-11-methyl-13-oxo-1,8-diazatricyclo[7.4.0.0,2,7]trideca-2,4,6,9,11-pentaene-10-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
251.24
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-formyl-3-methyl-1-oxo-1,5-dihydropyrido[1,2-a]benzimidazole-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C14H9N3O2/c1-8-9(6-15)13-16-11-4-2-3-5-12(11)17(13)14(19)10(8)7-18/h2-5,7,16H,1H3
InChI Key
IBNZIZFQROKZIY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04995
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04995
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)