Merck
ENA040898988
Enamine
1-(2,4-dichloro-5-fluorophenyl)ethan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.06
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-(2,4-dichloro-5-fluorophenyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C8H8Cl2FN/c1-4(12)5-2-8(11)7(10)3-6(5)9/h2-4H,12H2,1H3
InChI Key
UUGIXMDBIAKDBF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10653
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10653
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)