Merck
ENA024295825
Enamine
1-(7-ethoxy-1-benzofuran-2-yl)ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.23
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
84-86
Iupac Name
1-(7-ethoxy-1-benzofuran-2-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C12H12O3/c1-3-14-10-6-4-5-9-7-11(8(2)13)15-12(9)10/h4-7H,3H2,1-2H3
InChI Key
VMJVQNUDBMVFAH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09789
Melting Point
84-86
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09789
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)