Merck
ENA024294512
Enamine
ethyl 5-(2-chloropropanoyl)-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.72
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
ethyl 5-(2-chloropropanoyl)-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H16ClNO3/c1-5-17-12(16)9-6(2)10(14-8(9)4)11(15)7(3)13/h7,14H,5H2,1-4H3
InChI Key
JVNGIXTYBDQIED-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08472
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08472
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)