Merck
ENA024294274
Enamine
5-octyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.35
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
186-187
Iupac Name
5-octyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C10H19N3S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-12-13-10(11)14-9/h2-8H2,1H3,(H2,11,13)
InChI Key
YMIQAJNFLWQEOW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08234
Melting Point
186-187
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08234
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)