Merck
ENA024293918
Enamine
3-{[(pyridin-3-yl)methyl]sulfamoyl}benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
292.32
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-{[(3-pyridinylmethyl)amino]sulfonyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H12N2O4S/c16-13(17)11-4-1-5-12(7-11)20(18,19)15-9-10-3-2-6-14-8-10/h1-8,15H,9H2,(H,16,17)
InChI Key
NWCVQSMJDGOZBY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07878
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07878
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)