Merck
ENA018109342
Enamine
ethyl 2-{4-oxo-3-[(phenylcarbamoyl)methyl]-1,3-thiazolidin-2-ylidene}acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
320.37
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
ethyl (2Z)-[3-(2-anilino-2-oxoethyl)-4-oxo-1,3-thiazolidin-2-ylidene]ethanoate
Inchi Code
1S/C15H16N2O4S/c1-2-21-15(20)8-14-17(13(19)10-22-14)9-12(18)16-11-6-4-3-5-7-11/h3-8H,2,9-10H2,1H3,(H,16,18)/b14-8-
InChI Key
JNFYSHGFPHMVJC-ZSOIEALJSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06183
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06183
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)