Merck
ENA018107657
Enamine
3-(4-aminophenyl)-3-azatricyclo[7.3.1.0,5,13]trideca-1(13),5,7,9,11-pentaene-2,4-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
288.31
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
287-288
Iupac Name
2-(4-aminophenyl)-1H-benzo[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione
Inchi Code
1S/C18H12N2O2/c19-12-7-9-13(10-8-12)20-17(21)14-5-1-3-11-4-2-6-15(16(11)14)18(20)22/h1-10H,19H2
InChI Key
ZMJZCOQYUBLDCT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04219
Melting Point
287-288
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04219
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)