Merck
ENA018105551
Enamine
2-chloro-N-[3-(diethylsulfamoyl)-4-methylphenyl]acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
318.82
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-chloro-N-{3-[(diethylamino)sulfonyl]-4-methylphenyl}acetamide
Inchi Code
1S/C13H19ClN2O3S/c1-4-16(5-2)20(18,19)12-8-11(7-6-10(12)3)15-13(17)9-14/h6-8H,4-5,9H2,1-3H3,(H,15,17)
InChI Key
WKGXLOYZXZMPED-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01647
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01647
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)