Merck
ENA018104310
Enamine
3-methoxy-4-[2-(morpholin-4-yl)-2-oxoethoxy]benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
295.29
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-methoxy-4-[2-(4-morpholinyl)-2-oxoethoxy]benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H17NO6/c1-19-12-8-10(14(17)18)2-3-11(12)21-9-13(16)15-4-6-20-7-5-15/h2-3,8H,4-7,9H2,1H3,(H,17,18)
InChI Key
GKPUCROOEMQHEZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00215
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00215
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)