現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
1,6-dimethyl-1H-indazol-4-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H11BN2O2/c1-6-3-8(10(13)14)7-5-11-12(2)9(7)4-6/h3-5,13-14H,1-2H3
InChI Key
IAKWEHQNRFCXIO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Freezer
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FA-3816
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FA-3816
最新バージョンのいずれかを選択してください: