Merck
CIAH9A628607
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3,3-Dimethyl-6-nitro-2,3-dihydro-1H-indole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥25,900
250 MG
¥37,600
1 G
¥82,100
ベンダーカタログ番号: CS-0028058-100MG
¥25,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥25,900
250 MG
¥37,600
1 G
¥82,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.22
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CS-0028058-100MG
¥25,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
bp
301.7C at 760 mmHg
mp
58-59C
Iupac Name
3,3-dimethyl-6-nitroindoline
Inchi Code
1S/C10H12N2O2/c1-10(2)6-11-9-5-7(12(13)14)3-4-8(9)10/h3-5,11H,6H2,1-2H3
InChI Key
OBRVKOVWGSBITQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/179898-72-7.html
Boiling point
301.7C at 760 mmHg
Melting Point
58-59C
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0028058.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)