Merck
CIAH99C5B8E8
ChemScene LLC (Preferred Partner)
7-Bromo-4-methoxy-1-benzofuran
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥36,800
250 MG
¥45,800
1 G
¥92,300
ベンダーカタログ番号: CS-0239383-100MG
¥36,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥36,800
250 MG
¥45,800
1 G
¥92,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.06
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CS-0239383-100MG
¥36,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
7-bromo-4-methoxy-1-benzofuran
Inchi Code
1S/C9H7BrO2/c1-11-8-3-2-7(10)9-6(8)4-5-12-9/h2-5H,1H3
InChI Key
FJVOAENFWKIPLC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/286836-01-9.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0239383.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)