Merck
CIAH99A6DEAA
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Ethyl 2-(2-bromo-5-methylthiazol-4-yl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥36,800
250 MG
¥49,300
ベンダーカタログ番号: CS-0693967-100MG
¥36,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥36,800
250 MG
¥49,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
264.14
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CS-0693967-100MG
¥36,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 2-(2-bromo-5-methylthiazol-4-yl)acetate
Inchi Code
1S/C8H10BrNO2S/c1-3-12-7(11)4-6-5(2)13-8(9)10-6/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
XVMVXJBBUWTRJC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-20C, sealed storage, away from moisture
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/1955524-08-9.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0693967.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)