Merck
CIAH999A8B7F
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4,6-Dimethylheptan-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥29,500
100 MG
¥40,100
250 MG
¥53,700
ベンダーカタログ番号: CS-0232992-50MG
¥29,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥29,500
100 MG
¥40,100
250 MG
¥53,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
144.26
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CS-0232992-50MG
¥29,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
bp
194.5 C at 760 mmHg
mp
6.15 C
Iupac Name
4,6-dimethyl-2-heptanol
Inchi Code
1S/C9H20O/c1-7(2)5-8(3)6-9(4)10/h7-10H,5-6H2,1-4H3
InChI Key
YYUGBYFBCFRGNZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/51079-52-8.html
Boiling point
194.5 C at 760 mmHg
Melting Point
6.15 C
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0232992.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)