Merck
CIAH991BE0CC
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-Methyloctahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥19,300
250 MG
¥26,200
ベンダーカタログ番号: CS-0007608-100MG
¥19,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥19,300
250 MG
¥26,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.12
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CS-0007608-100MG
¥19,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-methyloctahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2.2ClH/c1-9-4-6-2-8-3-7(6)5-9;;/h6-8H,2-5H2,1H3;2*1H
InChI Key
NQSFFBGSZKBOTL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at room temperature
Salt Data
Hydrochloride
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1187927-43-0.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0007608.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)