Merck
CIAH9917D0CC
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Diethyl (2-aminoethyl)phosphonate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥71,400
250 MG
¥113,600
ベンダーカタログ番号: CS-0434750-100MG
¥71,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥71,400
250 MG
¥113,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.63
ベンダーカタログ番号: CS-0434750-100MG
¥71,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
diethyl (2-aminoethyl)phosphonate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H16NO3P.ClH/c1-3-9-11(8,6-5-7)10-4-2;/h3-7H2,1-2H3;1H
InChI Key
KMPHGKKWADLZQN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C, sealed storage, away from moisture
Salt Data
Hydrochloride
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1089328-92-6.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0434750.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)