Merck
CIAH9917A314
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Methyl 5-(chlorosulfonyl)furan-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥24,500
ベンダーカタログ番号: CS-0217567-100MG
¥24,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥24,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.62
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CS-0217567-100MG
¥24,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
methyl 5-(chlorosulfonyl)-3-furoate
Inchi Code
1S/C6H5ClO5S/c1-11-6(8)4-2-5(12-3-4)13(7,9)10/h2-3H,1H3
InChI Key
AUAUIWGJONUSDU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C, sealed storage, away from moisture
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/1306607-16-8.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0217567.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)