Merck
CIAH991795DF
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-bromothiophen-3-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥22,000
250 MG
¥30,300
1 G
¥94,600
ベンダーカタログ番号: CS-0021991-100MG
¥22,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥22,000
250 MG
¥30,300
1 G
¥94,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.51
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CS-0021991-100MG
¥22,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-bromothiophen-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H4BrNS.ClH/c5-4-3(6)1-2-7-4;/h1-2H,6H2;1H
InChI Key
HRYISADWWHSQPA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at room temperature, keep dry and cool
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1803590-15-9.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0021991.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)