Merck
CIAH98DE3948
ChemScene LLC (Preferred Partner)
tert-Butyl (3-bromo-2,2-dimethylpropyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥68,700
250 MG
¥79,800
1 G
¥156,600
ベンダーカタログ番号: CS-0541525-100MG
¥68,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥68,700
250 MG
¥79,800
1 G
¥156,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
266.18
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CS-0541525-100MG
¥68,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
bp
306.6+-25.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
tert-butyl (3-bromo-2,2-dimethylpropyl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H20BrNO2/c1-9(2,3)14-8(13)12-7-10(4,5)6-11/h6-7H2,1-5H3,(H,12,13)
InChI Key
AGIDVDMCVNOYCM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at room temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1397707-56-0.html
Boiling point
306.6+-25.0 C at 760 mmHg
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0541525.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)