Merck
CIAH98D1F9AE
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1-[4-(3-methoxyphenyl)-1h-imidazol-2-yl]ethan-1-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥17,200
ベンダーカタログ番号: CS-0248909-250MG
¥17,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥17,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
290.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CS-0248909-250MG
¥17,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
1-[4-(3-methoxyphenyl)-1H-imidazol-2-yl]ethylamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15N3O.2ClH/c1-8(13)12-14-7-11(15-12)9-4-3-5-10(6-9)16-2;;/h3-8H,13H2,1-2H3,(H,14,15);2*1H
InChI Key
JZCAVEXNQIKMID-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at room temperature, keep dry and cool
Salt Data
Hydrochloride
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1173036-46-8.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0248909.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)