Merck
CIAH98D1F937
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Piperazin-1-yl(pyridin-2-yl)methanone dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥16,800
ベンダーカタログ番号: CS-0293552-250MG
¥16,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥16,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
264.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CS-0293552-250MG
¥16,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
1-(2-pyridinylcarbonyl)piperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13N3O.2ClH/c14-10(9-3-1-2-4-12-9)13-7-5-11-6-8-13;;/h1-4,11H,5-8H2;2*1H
InChI Key
WQWVQMOVNRBVGY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C, protect from light
Salt Data
Hydrochloride
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/39639-99-1.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0293552.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)