Merck
CIAH98D1F07B
ChemScene LLC (Preferred Partner)
(S)-4,5,6,7-Tetrahydro-2h-indazol-5-aminehydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥28,400
250 MG
¥42,600
1 G
¥107,600
ベンダーカタログ番号: CS-0171575-100MG
¥28,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥28,400
250 MG
¥42,600
1 G
¥107,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.65
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CS-0171575-100MG
¥28,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(S)-4,5,6,7-tetrahydro-2H-indazol-5-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3.ClH/c8-6-1-2-7-5(3-6)4-9-10-7;/h4,6H,1-3,8H2,(H,9,10);1H/t6-;/m0./s1
InChI Key
SMQZJERKLBLABI-RGMNGODLSA-N
保管温度
Store at room temperature, keep dry and cool
Salt Data
Hydrochloride
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1263078-06-3.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0171575.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)