Merck
CIAH98850005
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-Formyl-2-methoxyphenyl cyclopropanecarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥18,400
250 MG
¥22,600
500 MG
¥31,000
ベンダーカタログ番号: CS-0307469-100MG
¥18,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥18,400
250 MG
¥22,600
500 MG
¥31,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.22
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CS-0307469-100MG
¥18,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
4-formyl-2-methoxyphenyl cyclopropanecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H12O4/c1-15-11-6-8(7-13)2-5-10(11)16-12(14)9-3-4-9/h2,5-7,9H,3-4H2,1H3
InChI Key
ZHAOJSWBZLZTFK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C, stored under nitrogen
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/380336-99-2.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0307469.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)