Merck
CIAH987F52C3
ChemScene LLC (Preferred Partner)
tert-Butyl 3-hydroxy-4-phenylpiperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥13,400
ベンダーカタログ番号: CS-W001277-250MG
¥13,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥13,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
277.36
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CS-W001277-250MG
¥13,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 3-hydroxy-4-phenyl-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C16H23NO3/c1-16(2,3)20-15(19)17-10-9-13(14(18)11-17)12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13-14,18H,9-11H2,1-3H3
InChI Key
HWNKSGVMOCONJS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1000931-04-3.html
ピクトグラム
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-W001277.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)