CIAH987F43AC
ChemScene LLC (Preferred Partner)
5-Bromo-4-(4-chlorothiophen-2-yl)thiazol-2-amine (Avatrombopag Impurity)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥9,200
250 MG
¥10,700
ベンダーカタログ番号: CS-0377234-100MG
¥9,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥9,200
250 MG
¥10,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
295.61
ベンダーカタログ番号: CS-0377234-100MG
¥9,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
bp
424.9+-40.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
5-bromo-4-(4-chlorothiophen-2-yl)thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C7H4BrClN2S2/c8-6-5(11-7(10)13-6)4-1-3(9)2-12-4/h1-2H,(H2,10,11)
InChI Key
NDDIDWDEBBDFIE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4C, protect from light
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/2161380-87-4.html
Boiling point
424.9+-40.0 C at 760 mmHg
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0377234.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)